Principaux documents
239836
Sigma-Aldrich
Cyclophilin A Inhibitor
The Cyclophilin A Inhibitor, also referenced under CAS 1186372-20-2, controls the biological activity of Cyclophilin A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
Cyclophilin A Inhibitor
10 MG
109,00 €
109,00 €
Date d'expédition estimée le04 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H14ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
109,00 €
Date d'expédition estimée le04 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)NC(=O)NC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C21H14ClFN2O2/c22-16-10-5-11-17(23)18(16)20(26)25-21(27)24-19-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)19/h1-11,19H,(H2,24,25,26,27)
Clé InChI
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tatsuya Tsuda et al.
Journal of pharmacological sciences, 142(3), 109-115 (2019-12-29)
Arterial calcification, a risk factor of cardiovascular events, develops with differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) into osteoblast-like cells. Cyclophilin A (CypA) is a peptidyl-prolyl isomerase involved in cardiovascular diseases such as atherosclerosis and aortic aneurysms, and rho-associated protein