234192-M
Anti-Collagen Type VII Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, marmoset
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL7A1(1294)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunoprecipitation (1:40-1:100)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Hashimoto, T., et al. 1996. Br. J. Dermatol. 134, 336.
Yasaka, N., et al. 1994. J. Dermatol. Sci. 7, 136.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.