233282
Coagulation Factor X, Human Plasma
Coagulation Factor X, Human Plasma, CAS 9001-29-0, is a native coagulation factor X that is converted to Factor Xa, the enzyme that converts prothrombin to thrombin.
Synonyme(s) :
Coagulation Factor X, Human Plasma, Antihemophilic Factor C, Stuart-Prower Factor
746,00 €
About This Item
746,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3923
Forme
liquid
Activité spécifique
≥85 units/mg protein (clotting assay)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable