219010-M
Anti-Catalase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:8000; see application references)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Paraffin Sections (see application references)
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Red blood cells
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable