218746
Caspase-1 Inhibitor VI
≥95% (HPLC), powder, Caspase-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK
About This Item
Produits recommandés
product name
Caspase-1 Inhibitor VI, Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK, is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-1, caspase-4, and caspase-5.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Eldadah, B.A., et al. 1997. J. Neurosci. 17, 6105.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable