205548
Caffeine
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Synonyme(s) :
Caffeine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Potent central nervous system stimulant
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Howell, L. L. 1993. Cancer Res.54, 4993.
Traganos, F., et al. 1993. Cancer Res.53, 4613.
Zahradnik, I., and Palade, P. 1993. Pflugers Arch. 424, 129.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1