C7731
Caféine
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonyme(s) :
1,3,7-triméthylxanthine
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Forme
crystalline
powder
Pf
234-236.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clé InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves