Principaux documents
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
25 MG
207,00 €
207,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
207,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15BrClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.41
207,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable