Principaux documents
1.94959
Supelco
Ammonium dichromate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ammonium dichromate, Ammonium bichromate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
8.7 (vs air)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)