Principaux documents
1.93710
Supelco
Strontium nitrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Strontium nitrate
About This Item
Formule linéaire :
Sr(NO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1