31633
Strontium nitrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (complexometric)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (complexometric)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% in water insoluble matters (10% solution)
≤0.15% Mg and alkali salts
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
Perte
≤0.1% loss on drying, 105 °C (4h)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
Pf
570 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤100 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
Chaîne SMILES
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1