Principaux documents
1.93650
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)