Principaux documents
1.93612
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable