Principaux documents
1.07814
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE®
Synonyme(s) :
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
250 G
199,00 €
2.5 KG
996,00 €
199,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
199,00 €
2.5 KG
996,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Sn · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-868-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
199,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Forme
solid
Puissance
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
Pf
38 °C (anhydrous substance)
Solubilité
1187 g/L
Densité
2.71 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: This study explores the role of precursor concentration, including Tin(II) chloride dihydrate, in the control of particle size and crystal size during the fabrication of cerium-doped tin oxide nanomaterials. These parameters critically influence the optical properties and energy gap of the produced nanomaterials, making the compound valuable in applications like sensors, catalysts, and energy devices (Al-Hada NM et al., 2021).
Liaison
Replaces: 7814-1
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, SnCl₂·2H₂O): 98.0 - 103.0 %
Appearance of solution in hydrochloric acid: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1