Documents
1.93609
Supelco
Phosphate de sodium dibasic
anhydrous, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93609.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93609.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable