Documents
1.06579
Supelco
Hydrogénophosphate disodique dodécahydraté
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium dibasic dodecahydrate, Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium dodecahydrate, Hydrogénophosphate disodique dodecahydrate, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Water, 57-61%
Impuretés
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
218 g/L
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Liaison
Remplace : SX0718, SX0718-1
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : 99,0 - 102,0 %
Identité : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Dihydrogénophosphate de sodium : ≤ 2,5 %
pH (5 %, eau) : 9,0 - 9,3
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,00005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0.005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Substances réductrices : test réussi
Eau : 57,0 - 61,0 %
Conforme à ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable