Principaux documents
1.93502
Supelco
Hydroxyde de sodium
pellets, EMPLURA®
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
99%
Forme
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100  g/L)
pb
1,390 °C/1,013 hPa
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: 1,090 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable