Principaux documents
1.93217
Supelco
Acétate d'ammonium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Beilstein:
4186741
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Gamme de produits
EMPARTA®
Forme
solid
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93217.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable