Principaux documents
1.93100
Supelco
Hydroxyde d'ammonium solution
for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Beilstein:
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Pression de vapeur
483 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
pb
37.7  °C (at 1,013 hPa)
Pf
′ -57.5  °C (-71.5°F)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2