Principaux documents
1.93004
Supelco
Acide perchlorique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Forme
liquid
Concentration
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93004.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable