182518
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312, 2-(3-Bromophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0993312
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable