17-439
RalB Activation Assay Kit (non-radioactive)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
Synonyme(s) :
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Composants
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose) (Cat.# 14-415)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Qualité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1