Principaux documents
17-10499-2
Sigma-Aldrich
Magna MeRIP m6A Assay, -20C
Synonyme(s) :
Détection de l'ARN, Kit pour immunoprécipitation de l'ARN méthylé
17-10499-2
539,00 €
539,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
17-10499-2
539,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.84
539,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Questions
  1. 17-10499-2, how many reactions in this kit
    1 answer
    1. The Magna MeRIP M6A Kit provides sufficient reagents for 10 MeRIP reactions.