1.70390
Zirconium ICP standard
traceable to SRM from NIST ZrCl₄ in HCl 7% 10000 mg/l Zr Certipur®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.065 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable