1.70355
Sulfur ICP standard
traceable to SRM from NIST H₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l S Certipur®
Synonyme(s) :
Sulfur Calibration Standard for ICP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg/L S in water
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.000 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable