16-220
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, Cy5 conjugate
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-MPM-2 Cy5 Antibody, Cy5 Anti-MPM-2, Phospho-Ser/Thr-Pro Detection
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY5 conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer/pThr)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Colcemid-treated HeLa cell lysates
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable