16-218
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY5 conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Spécificité
Immunogène
Application
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable