16-205
Anti-Phosphotyrosine Antibody, recombinant clone 4G10®, FITC conjugate
clone 4G10, Upstate®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Recognizes: tyrosine-phosphorylated proteins from all species
Molecular Weight: dependent upon the molecular weight of the tyrosine phosphorylated protein being detected
Species Reactivity: wide range
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable