1.51299
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 250-3, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Superspher®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): ≤ 7.0