1.51288
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
1 030,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
1 030,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Superspher®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 100000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 5.0