Principaux documents
1.51015
Supelco
TLC aluminum sheets, silica gel 60 RP-18 F254s MS-grade
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
20 UNITS
271,00 €
271,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 UNITS
271,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
271,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 sheets
Technique(s)
TLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
100 μm
Plaque/Plateau, L × l
5 cm × 7.5 cm
Feuille, L × l
5 cm × 7.5 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
20 Aluminium sheets 5x7.5
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Remarque sur l'analyse
Specific surface area(according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume(N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution):9.7 - 11.7 µm
Layerthickness: 80 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
A) Cholesterin test
hRf-values
  • cholesterin: 35 - 43
B) Steroid test
  • methyltestosterone: 14 - 24
  • Reichstein S: 28 - 38- hydrocortisone: 40 - 50
Typical value determined on an activated sheet (120°C, 15 min)
Eluent A) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent B) aceton/ water (60/40 v/v)
C) Biggest single peak area (BPC) ≤ area of 20ng Resorcin: Conforms
  • Noise (TIC): Conforms
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.