Principaux documents
1.15389
Supelco
Plaques TLC, Gel de silice 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Plaques TLC en gel de silice 60 RP-18 F₂₅₄s
25 UNITS
881,00 €
881,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
881,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
881,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 plaques en verre de 20 x 20 cm
Les plaques modifiées pour la phase inverse (RP) ont deux buts : servir de méthode pilote pour la HPLC et permettre de choisir divers systèmes de solvants pour les séparations particulières. Nos couches de silice modifiées pour la phase inverse permettent de relever de nombreux défis de séparation que la silice non modifiée est incapable de surmonter. Ces couches utilisent des systèmes de solvants aqueux pour séparer les substances extrêmement non polaires et analyser certaines substances polaires qui peuvent être compatibles avec une chromatographie par formation de paires d'ions. De plus, les couches de silice modifiées pour la phase inverse sont moins dépendantes de l'humidité ambiante. À la différence de la silice non modifiée, les plaques en phase inverse ne présentent aucune activité catalytique. Cela en fait un outil particulièrement intéressant pour les substances instables sensibles à la dégradation oxydative.
Application
Plaque de CCM (TLC) en verre, avec gel de silice modifié par du C18 pour fonctionner en phase inverse (RP-18) et recouvert de l′indicateur fluorescent F254s. Les plaques de CCM avec gel de silice modifié RP-18 sont fournies en conditionnement de 25 unités de 20 x 20 cm pour les applications de chromatographie sur couche mince.
Liaison
Remplace : 15389-7, 15389
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 200 - 270 µm
Écart par rapport à l′épaisseur de couche, par plaque : ≤ 35 µm
Tests chromatographiques :
A) Analyse du cholestérol
Valeurs hRf
- cholestérol, analyse du cholestérol :
30 à 38
B) Analyse des stéroïdes
- méthyltestostérone, analyse des stéroïdes : 21 - 31
- substance S de Reichstein, analyse de stéroïdes : 50 - 60
-, hydrocortisone, analyse de stéroïdes : 70 - 80
Valeur typique déterminée sur une plaque activée (120 °C, 15 min)
Éluant a) acétone/eau (95/5 v/v)
Éluant b) acétonitrile/eau (70/30 v/v)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.