1.50840
LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® Si 60 (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Température de stockage
no temp limit