1.50631
Purospher® STAR Phenyl (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR Phenyl, 3µm Hibar® RT 150-3
About This Item
Produits recommandés
product name
Purospher® STAR Phenyl (3 µm), L × I.D. 150 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.5% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 3 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Phenyl bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Contenu apparenté
Les petites molécules sont des ions ou des composés d'une masse moléculaire généralement inférieure à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).