1.50398
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® RT 100-3
877,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
About This Item
877,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
17% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 3 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications