1.50117-M
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm × 4 mm, LiChroCART® Guard Cartridge
Synonyme(s) :
Chiral HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Chiradex® LiChroCART® 4-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L45
Gamme de produits
ChiraDex®
Caractéristiques
endcapped: no
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
0.4 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Cyclodextrin bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
chiral
Température de stockage
no temp limit