1.46820
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, Lecithin, ICR plus lockable plate, sterile; γ-irradiated, plate diam. 150 mm, pkg of Triple packed, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR settle plate,, Tryptic Soy Agar
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Conditionnement
pkg of (18 plates per box)
pkg of Triple packed
Diam. de la plaque/du plateau
150 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable