1.46814
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
IsoBag®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Agence
according to EP
according to USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate
Durée de conservation
9 mo.
Caractéristiques
rapid transfer port
Composition
Soybean Casein Digest Agar
Fabricant/nom de marque
IsoBag®
Conditionnement
triple packed of
Technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.1-7.5
Solubilité
water: soluble
Application(s)
air monitoring
environmental
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator