Principaux documents
1.46720
Millipore
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
20 EACH
69,90 €
200 EACH
672,00 €
69,90 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Changer de vue
20 EACH
69,90 €
200 EACH
672,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.74
69,90 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
solid
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
Conditionnement
single packed of
Technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Adéquation
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable