14-663-M
CaM Kinase I Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human CaMK1, amino acids 2-end. For use in Kinase Assays.
545,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
545,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in E. coli
Poids mol.
Mw 68 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... CAMK1(8536)
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2