1.46627
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
Lecithin , Tween® 80, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Synonyme(s) :
CASO Broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Description
for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Composition
Lecithin
Tween® 80
Conditionnement
box of 10 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Composants
tween
lecithin
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2