Principaux documents
14-532
Sigma-Aldrich
MEK2 Protein, inactive, 50 g
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2, for use in Kinase Assays.
50 μG
418,00 €
418,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
418,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
418,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 46 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: MEK2
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of MBP substrate
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Seoyeon Bok et al.
Nature communications, 11(1), 5704-5704 (2020-11-13)
Neurofibromatosis type I (NF1) is characterized by prominent skeletal manifestations caused by NF1 loss. While inhibitors of the ERK activating kinases MEK1/2 are promising as a means to treat NF1, the broad blockade of the ERK pathway produced by this strategy