P7173
Pyruvate Carboxylase from bovine liver
buffered aqueous glycerol solution, 5-25 units/mg protein (BCA)
Synonyme(s) :
Pyruvate:CO2 ligase (ADP-forming)
852,00 €
About This Item
852,00 €
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
5-25 units/mg protein (BCA)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Activité étrangère
lactic dehydrogenase ≤0.5%
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable