Principaux documents
14-466-M
Sigma-Aldrich
Insulin Receptor Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human Insulin Receptor residues 1005-1310, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
10 μG
569,00 €
250 μG
3 410,00 €
569,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
569,00 €
250 μG
3 410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
569,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 36.8 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
Description générale
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human Insulin receptor residues 1005-1310, containing an Nterminal His6-tag
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Forme physique
Ni2+/NTA-agarose
Stockage et stabilité
1year at -70C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany