Principaux documents
14-463-M
Sigma-Aldrich
PDGFRβ Protein, active, 50 µg
Active, recombinant human PDGF Receptor β, residues 557-end, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
50 μG
578,00 €
250 μG
3 620,00 €
578,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
578,00 €
250 μG
3 620,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
578,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 63.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Description générale
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human PDGF Receptor β, residues 557 end, containing an Nterminal His6-tag
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: PDGFRβ
Target Sub-Family: TK
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) substrate peptide
Forme physique
Ni2+/NTA-agarose
Stockage et stabilité
1 year at 70 °C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable