138000
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor
The D-Amino Acid Oxidase Inhibitor, also referenced under CAS 39793-31-2, controls the biological activity of D-Amino Acid Oxidase.
Synonyme(s) :
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor, 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid, D-AAO Inhibitor, Compound 8
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
5% NaOH: 25 mg/mL
DMSO: 80 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
Clé InChI
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sparey, T., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 3386.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable