137141
Spermine tetrahydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
2 283,00 €
About This Item
2 283,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
non-compendial
Forme
powder
Concentration
99.0-101.0 % (w/w) (T)
Impuretés
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC)
≤890 mg/kg toluene (HS-GC)
Pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
Al: ≤25 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤130 mg/kg
Ni: ≤2.5 mg/kg
Zn: ≤130 mg/kg
Adéquation
corresponds for identity (1H-NMR)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clé InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais