85578
Spermidine trihydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Synonyme(s) :
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
43,20 €
About This Item
43,20 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (TLC)
≥99.5% (AT)
Forme
powder
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
257-259 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.1
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clé InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- DNA extraction and restriction endonuclease digestion[3]
- Nuclear transplantation[4]
- During the chemical analyses of the squid species Todaropsis eblanae[5]
- As one of the agents in intercalating drug.[6]
- Platelet aggregation[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable