07-606
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
525,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2026Détails
About This Item
525,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2026Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Informations sur le gène
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PHOS-JAK2 (TYR1007/1008) on 10 ug of Pervanadate treated L6 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human ovarian cancer cells, GM-CSF-treated TF-1 cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable