Principaux documents
1.25142
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.6 ml
8 PKG
343,00 €
343,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Changer de vue
8 PKG
343,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
343,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Groupe de la matrice active
Polyvinyl Ether
Taille moyenne des particules
85 μm
Capacité
~50 mL, resin binding capacity
Application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
15-25°C
Description générale
5 x 30 mm
Caractéristiques et avantages
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany